Drukuj
1-Metyloimidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Metylo-1H-imidazol, N-Metyloimidazol, NMI, 1-Metylo-1H-imidazol
126991000 126995000 126990050
ACRO126991000EA 262 PLN
ACRO126991000 ACRO126995000 ACRO126990050
1-Metyloimidazol 99%
1-Metyloimidazol
Formuła: C₄H₆N₂
Temp. Wrzenia: 198 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005292
Numer CAS: 616-47-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-484-7
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA