Drukuj
1-Etyloimidazol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43830.0010 8.43830.0100
8.43830.0010EA 235 PLN
8.43830.0010 8.43830.0100
1-Etyloimidazol do syntezy, Sigma-Aldrich®
1-Etyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Gęstość: 0,995 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055389
Numer CAS: 7098-07-9
Numer WE (dawny EINECS): 230-403-9