Drukuj
imidazol
Dostawca: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Niebezpieczeństwo
Synonim: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
54556-1 54556-2 54556-3
BMOL54556-1EA 0 PLN
BMOL54556-1 BMOL54556-2 BMOL54556-3
imidazol
imidazol
Formuła: C₃H₄N₂
MW: 68.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 255
Temp. topnienia: 89…90 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005183
Numer CAS: 288-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-019-2
Jednostka: 2923
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM