Drukuj
imidazol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
1747.0100EA 399 PLN
1747.0100 1747.9010
imidazol, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
imidazol
Formuła: C₃H₄N₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 89…90 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005183
Numer CAS: 288-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-019-2
Jednostka: 2923
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay min. 99.5 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Melting Point 88 - 90 °C
Residue after Ignition max. 0.1 %