Drukuj
imidazol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
122020020 122020050 122021000 122025000 122020100
ACRO122020020EA 2560 PLN
ACRO122020020 ACRO122020050 ACRO122021000 ACRO122025000 ACRO122020100
imidazol 99%
imidazol
Formuła: C₃H₄N₂
Temp. Wrzenia: 255…256 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 86…90 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005183
Numer CAS: 288-32-4
Numer WE (dawny EINECS): 206-019-2
Jednostka: 3263
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,04935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48eba49e61201d6fffa2bef0c54633a20660c7ef&vid=e7f154e4976b52732539e49bbff60454d5eb82ff&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %