Drukuj
4-Nitroimidazol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
161600250 161601000 161605000
ACRO161600250EA 353 PLN
ACRO161600250 ACRO161601000 ACRO161605000
4-Nitroimidazol 98%
4-Nitroimidazole
Formuła: C₃H₃N₃O₂
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005196
Numer CAS: 3034-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 221-224-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %