Drukuj
2-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
195650-1G 195650-250MG
SIAL195650-1GEA 363 PLN
SIAL195650-1G SIAL195650-250MG
2-Nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Nitroimidazole
Formuła: C₃H₃N₃O₂
Temp. topnienia: 279…284 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005185
Numer CAS: 527-73-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-425-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,00923