2-Nitroimidazol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13546.MC
L13546.ME
L13546.MCEA
456
PLN
L13546.MC
L13546.ME
2-Nitroimidazol ≥98%
2-Nitroimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 527-73-1
Molecular Formula: C3H3N3O2
Formula Weight: 113.08
Melting Point: ca 287° dec.
Beilstein Reference: 116444
Merck Reference: 14,921
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005185
Formuła:
C₃H₃N₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005185 Numer CAS: 527-73-1 Numer WE (dawny EINECS): 208-425-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,921 |