Drukuj
fenylohydrazyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
296685000 296681000 296680025
ACRO296685000EA 489 PLN
ACRO296685000 ACRO296681000 ACRO296680025
fenylohydrazyna 97%
fenylohydrazyna
Formuła: C₆H₈N₂
Numer MDL: MFCD00007573
Numer CAS: 100-63-0
Klasyfikacja Merck : 12,07447
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %