Drukuj
tlenek jodu (V), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
278890-100G 278890-25G
SIAL278890-100GEA 1510 PLN
SIAL278890-100G SIAL278890-25G
tlenek jodu (V), Sigma-Aldrich®
tlenek jodu (V)
Formuła: I₂O₅
MW: 333.81 g/mol
Gęstość: 4.79 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011356
Numer CAS: 12029-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-740-2
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,05040