Drukuj
tlenek jodu (V) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
87682.14 87682.22
87682.14EA 625 PLN
87682.14 87682.22
tlenek jodu (V) ≥98%
tlenek jodu (V)
Purity: 98% CAS No.: 12029-98-0 Molecular Formula: I2O5 Formula Weight: 333.81 Physical Form: Crystalline Density: 5.08 Appearance: White to cream pH: 1.1 Melting Point: 275-350° dec. Solubility: Soluble in water and HNO3. Insoluble in absolute alcohol, chloroform, ether, and CS2 Merck Reference: 14,5019 UN No.: 3085 MDL No.: MFCD00011356
An oxidizing agent to remove CO from gas
Formuła: I₂O₅
MW: 333.81 g/mol
Temp. topnienia: 275…350 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 5.08
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011356
Numer CAS: 12029-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-740-2
Jednostka: 3085
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,05040