Drukuj
cyjanobroman, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
C91492-100G C91492-25G C91492-500G C91492-5G
SIALC91492-100GEA 876 PLN
SIALC91492-100G SIALC91492-25G SIALC91492-500G SIALC91492-5G
cyjanobroman, Sigma-Aldrich®
cyjanobroman
Formuła: CBrN
MW: 105.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 61.4
Temp. topnienia: 52
Gęstość: 2.06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011597
Numer CAS: 506-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-051-2
Jednostka: 1889
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,02763