Drukuj
cyjanobroman 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
110780250 110781000 110785000
ACRO110780250EA 346 PLN
ACRO110780250 ACRO110781000 ACRO110785000
cyjanobroman 97%
cyjanobroman
Formuła: CBrN
Temp. Wrzenia: 61,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 49…54 °C
Gęstość: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011597
Numer CAS: 506-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-051-2
Jednostka: 1889
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,02763
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Argentometric 96.0 to 103.0 %
Identification Bromides : positive
Clarity of solution (Aqueous) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test