trichlorek jodu for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
2812.0500EA
518
PLN
2812.0500
2812.1000
trichlorek jodu for determination of iodine value, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM)
trichlorek jodu
Formuła:
ICl₃ MW: 233.26 g/mol Temp. topnienia: 63 °C Gęstość: 1.23 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 40 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036291 Numer CAS: 865-44-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-739-8 Jednostka: 3085 ADR: 5.1 (8) II Klasyfikacja Merck : 13,05042 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Concentration | 0.0994 - 0.1006 mol/l |
Form | Liquid |
NIST traceable | Confirmed |