Drukuj
chlorek jodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iodochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
8.04771.0100EA 366 PLN
8.04771.0100 8.04771.0250 8.04771.9003
chlorek jodu for synthesis, Sigma-Aldrich®
chlorek jodu
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 97.3
Temp. topnienia: 26
Gęstość: 3.1 g/cm³ (29 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7
Jednostka: 3498
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 14 - 27 °C
Molar Mass 162.35 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 3.1 g/cm3 (29 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material