chlorek jodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 7790-99-0
Molecular Formula: ClI
Formula Weight: 162.36
Physical Form: Crystalline/Liquid
Density: 3.182
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Dark red/black
Odour: Pungent
Melting Point: 25-27°
Boiling Point: 96-98°
Beilstein Reference: 3902972
Merck Reference: 14,5017
UN No.: 1792
MDL No.: MFCD00011354
Formuła:
ClI Temp. Wrzenia: 96…98 °C Temp. topnienia: 25…27 °C Gęstość: 3,182 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011354 Numer CAS: 7790-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7 Jednostka: 1792 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5017 |