Drukuj
chlorek jodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iodochloride
412361000 412365000
ACRO412361000EA 563 PLN
ACRO412361000 ACRO412365000
chlorek jodu ACS
chlorek jodu
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 97.3
Temp. topnienia: 26
Gęstość: 3.2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7
Jednostka: 1792
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Assay 1.00 to 1.20 (I/Cl ratio of the Wijs solution prepared from the reagent)
Insoluble matter ≤0.005 %
GC ≥99.85 %