Drukuj
chlorek jodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Iodochloride
196961000 196965000
ACRO196961000EA 392 PLN
ACRO196961000 ACRO196965000
chlorek jodu 98%
chlorek jodu
Formuła: ClI
MW: 162.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 97 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 26 °C
Gęstość: 3.2 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7
Jednostka: 1792
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05039
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red-brown to brown to black Liquid or solid
Titration Iodometric ≥97.5 %