Drukuj
bromek jodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
224847-250G 224847-50G
SIAL224847-250GEA 1040 PLN
SIAL224847-250G SIAL224847-50G
bromek jodu, Sigma-Aldrich®
bromek jodu
Formuła: IBr
Temp. Wrzenia: 116 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011353
Numer CAS: 7789-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-159-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05038