Drukuj
bromek jodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20738.0100 8.20738.0250
8.20738.0100EA 552 PLN
8.20738.0100 8.20738.0250
bromek jodu do syntezy, Sigma-Aldrich®
bromek jodu
Formuła: IBr
Temp. Wrzenia: 116 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 37…40 °C
Gęstość: 4,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011353
Numer CAS: 7789-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-159-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,05038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) decomposes
Melting Point 37 - 40 °C
Molar Mass 206.81 g/mol
Boiling Point 116 °C (1013 hPa) (decomposition)
Density 4.41 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material