Drukuj
bromek jodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A16158.14 A16158.22 A16158.30
A16158.14EA 276 PLN
A16158.14 A16158.22 A16158.30
bromek jodu ≥98%
bromek jodu
Formuła: IBr
Temp. Wrzenia: 116 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 50 °C (subl.)
Gęstość: 4,416
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011353
Numer CAS: 7789-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-159-9
Jednostka: 3260
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,5016