bromek jodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
39106.14
39106.22
39106.14EA
565
PLN
39106.14
39106.22
bromek jodu ≥98%
bromek jodu
Purity: 98% min
CAS No.: 7789-33-5
Molecular Formula: IBr
Formula Weight: 206.81
Flash Point: None
Physical Form: Crystalline
Density: 4.416
Sensitivity: Moisture and Light Sensitive
Appearance: Grey to black
Odour: Pungent
Melting Point: 50° subl
Boiling Point: 116° dec.
Beilstein Reference: 3902973
Merck Reference: 14,5016
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011353
Formuła:
IBr Temp. Wrzenia: 116 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 50 °C (subl.) Gęstość: 4,416 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011353 Numer CAS: 7789-33-5 Numer WE (dawny EINECS): 232-159-9 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,5016 |