Drukuj
bromek jodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
208840500 208842500
ACRO208840500EA 277 PLN
ACRO208840500 ACRO208842500
bromek jodu 98%
bromek jodu
Formuła: IBr
MW: 206.81 g/mol
Temp. Wrzenia: 116 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 42…50 °C
Gęstość: 4.41 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011353
Numer CAS: 7789-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-159-9
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,05038
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark grey to brown-black Crystals or crystalline mass and/or chunks
Titration Iodometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %