Drukuj
Disiarczek 2,2'dipirydylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
D5767-1G D5767-25G D5767-5G
SIALD5767-1GEA 200 PLN
SIALD5767-1G SIALD5767-25G SIALD5767-5G
Disiarczek 2,2'dipirydylu, Sigma-Aldrich®
Disiarczek 2,2'dipirydylu
Formuła: C₁₀H₈N₂S₂
Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 57…61 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00006287
Numer CAS: 2127-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-343-1