Disiarczek 2,2'dipirydylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
A11118.06
A11118.14
A11118.22
A11118.06EA
569
PLN
A11118.06
A11118.14
A11118.22
Disiarczek 2,2'dipirydylu ≥98%
Disiarczek 2,2'dipirydylu
Purity: 98%
CAS No.: 2127-03-9
Molecular Formula: C10H8N2S2
Formula Weight: 220.32
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 210°(410°F)
Melting Point: 56-59°
Beilstein Reference: 154629
MDL No.: MFCD00006287
Formuła:
C₁₀H₈N₂S₂ Temp. Wrzenia: 348 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 56…59 °C Temp. Zapłonu: 210 °C (410 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006287 Numer CAS: 2127-03-9 Numer WE (dawny EINECS): 218-343-1 |