Drukuj
Siarczek difenylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Diphenylsulphane
130950250 130951000
ACRO130950250EA 230 PLN
ACRO130950250 ACRO130951000
Siarczek difenylu 99%
Siarczek difenylu
Formuła: C₁₂H₁₀S
MW: 186.28 g/mol
Temp. Wrzenia: 296
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1.11 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003064
Numer CAS: 139-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 205-371-4
Klasyfikacja Merck : 12,07467
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6317 to 1.6337 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %