Disiarczek difenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12586.18
A12586.30
A12586.18EA
334
PLN
A12586.18
A12586.30
Disiarczek difenylu ≥98%
Disiarczek difenylu
Purity: 98%
CAS No.: 882-33-7
Molecular Formula: C12H10S2
Formula Weight: 218.34
Odour: Unpleasant
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 310°
Beilstein Reference: 639794
MDL No.: MFCD00003065
Formuła:
C₁₂H₁₀S₂ Temp. Wrzenia: 310 °C Temp. topnienia: 58…62 °C Gęstość: 1,155 g/cm³ (64.9 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003065 Numer CAS: 882-33-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-926-4 Jednostka: 3335 ADR: 9, |