Drukuj
Sulfid etylowo-metylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
238317-100G 238317-25G
SIAL238317-100GEA 662 PLN
SIAL238317-100G SIAL238317-25G
Sulfid etylowo-metylowy, Sigma-Aldrich®
Sulfid etylowo-metylowy
Formuła: C₃H₈S
MW: 76.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 65
Temp. topnienia: –104.8 °C
Gęstość: 0.837 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009268
Numer CAS: 624-89-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-868-4
Jednostka: 1993
ADR: 3 II