Sulfid etylowo-metylowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L02859.14
L02859.22
L02859.14EA
482
PLN
L02859.14
L02859.22
Sulfid etylowo-metylowy ≥97%
Sulfid etylowo-metylowy
Purity: 97%
CAS No.: 624-89-5
Molecular Formula: C3H8S
Formula Weight: 76.16
Flash Point: -15°(5°F)
Refractive Index: 1.4392
Odour: Stench
Melting Point: -106°
Boiling Point: 66-67°
Beilstein Reference: 1696871
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009268
Formuła:
C₃H₈S MW: 76.16 g/mol Temp. Wrzenia: 66…67 °C Temp. topnienia: –106 °C Gęstość: 0.841 Temp. Zapłonu: –15 °C (5 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009268 Numer CAS: 624-89-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-868-4 Jednostka: 1993 |