Siarczek dipropylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B23155.14
B23155.22
B23155.36
B23155.14EA
536
PLN
B23155.14
B23155.22
B23155.36
Siarczek dipropylu ≥98%
Siarczek dipropylu
Purity: 98+%
CAS No.: 111-47-7
Molecular Formula: (CH3CH2CH2)2S
Formula Weight: 118.24
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4487
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 141-142°
Beilstein Reference: 1719002
Merck Reference: 14,7868
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009379
Formuła:
C₆H₁₄S MW: 118.24 g/mol Temp. Wrzenia: 141…142 °C Temp. topnienia: –102 °C Gęstość: 0.838 Temp. Zapłonu: 28 °C (82 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009379 Numer CAS: 111-47-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-873-8 Jednostka: 1993 Klasyfikacja Merck : 12,08053 |