Drukuj
Disiarczek dipropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,2-Dipropyldisulphane, Propyl disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ300
W322806-1KG-K W322806-5KG-K
SIALW322806-1KG-KEA 1030 PLN
SIALW322806-1KG-K SIALW322806-5KG-K
Disiarczek dipropylu, Sigma-Aldrich®
Disiarczek dipropylu
Formuła: C₆H₁₄S₂
MW: 150.31 g/mol
Temp. Wrzenia: 195
Temp. topnienia: –85.6 °C
Gęstość: 0.9598 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009378
Numer CAS: 629-19-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-079-8
Jednostka: 3082
ADR: 9 III