Disiarczek dipropylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 629-19-6
Molecular Formula: CH3CH2CH2S-SCH2CH2CH3
Formula Weight: 150.31
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.4967
Odour: Unpleasant
Melting Point: -86°
Boiling Point: 193-194°
Beilstein Reference: 969200
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00009378
Formuła:
C₆H₁₄S₂ Temp. Wrzenia: 193…194 °C Temp. topnienia: –86 °C Gęstość: 0,960 Temp. Zapłonu: 64 °C (147 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009378 Numer CAS: 629-19-6 Numer WE (dawny EINECS): 211-079-8 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |