Siarczek dioktylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 2690-08-6
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]2S
Formula Weight: 258.51
Flash Point: 160°(320°F)
Refractive Index: 1.4624
Odour: Stench
Melting Point: 0-1°
Boiling Point: 179-180°/10mm
Beilstein Reference: 1701624
MDL No.: MFCD00009566
Formuła:
C₁₆H₃₄S Temp. Wrzenia: 179…180 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 0…1 °C Gęstość: 0,844 Temp. Zapłonu: 160 °C (320 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009566 Numer CAS: 2690-08-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-259-5 Jednostka: 3334 ADR: 9, |