Drukuj
Trisiarczek dimetylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
415030050 415030250
ACRO415030050EA 366 PLN
ACRO415030050 ACRO415030250
Trisiarczek dimetylu 98+%
Trisiarczek dimetylu
Formuła: C₂H₆S₃
Temp. topnienia: –68 °C
Temp. Zapłonu: 52 °C
Numer MDL: MFCD00039808
Numer CAS: 3658-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 222-910-9
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5995 to 1.6025 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %