Drukuj
siarczek dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
471577-250ML 471577-25ML
SIAL471577-250MLEA 381 PLN
SIAL471577-250ML SIAL471577-25ML
siarczek dimetylu, Sigma-Aldrich®
siarczek dimetylu
Formuła: C₂H₆S
Temp. Wrzenia: 36,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008562
Numer CAS: 75-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-846-2
Jednostka: 1164
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06204