Drukuj
siarczek dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DMS
M-Clarity™ quality level = MQ100
274380-100ML 274380-1L
SIAL274380-100MLEA 338 PLN
SIAL274380-100ML SIAL274380-1L
siarczek dimetylu, Sigma-Aldrich®
siarczek dimetylu
Formuła: C₂H₆S
MW: 62.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 36.2
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008562
Numer CAS: 75-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-846-2
Jednostka: 1164
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 12,06204