siarczek dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 75-18-3
Molecular Formula: (CH3)2S
Formula Weight: 62.14
Flash Point: -48°(-54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.845
Refractive Index: 1.4351
Odour: Unpleasant
Melting Point: -83°
Boiling Point: 38°
Merck Reference: 14,6123
UN No.: 1164
MDL No.: MFCD00008562
Formuła:
C₂H₆S Temp. Wrzenia: 38 °C Temp. topnienia: –83 °C Gęstość: 0,845 Temp. Zapłonu: –48 °C (–54 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008562 Numer CAS: 75-18-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-846-2 Jednostka: 1164 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,6123 |