Drukuj
siarczek dimetylu 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127760010 127760025 127760100
ACRO127760010EA 360 PLN
ACRO127760010 ACRO127760025 ACRO127760100
siarczek dimetylu 99+%, extra pure
siarczek dimetylu
Formuła: C₂H₆S
Temp. Wrzenia: 36,2 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,846 g/cm³
Temp. Zapłonu: –48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008562
Numer CAS: 75-18-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-846-2
Jednostka: 1164
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06204
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4341 to 1.4361 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≤0.2 % Methylmercaptan