disiarczek dimetylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 624-92-0
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.5253
Odour: Stench
Melting Point: -85°
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 1730824
UN No.: 2381
MDL No.: MFCD00008561
Formuła:
C₂H₆S₂ Temp. Wrzenia: 108…109 °C Temp. topnienia: –85 °C Gęstość: 1,046 Temp. Zapłonu: 10 °C (50 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008561 Numer CAS: 624-92-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-871-0 Jednostka: 2381 ADR: 3,II |