Drukuj
Diselenek dimetylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dimethyldiselenide
M-Clarity™ quality level = MQ100
328502-1G 328502-5G
SIAL328502-1GEA 235 PLN
SIAL328502-1G SIAL328502-5G
Diselenek dimetylu, Sigma-Aldrich®
Diselenek dimetylu
Formuła: C₂H₆Se₂
Temp. Wrzenia: 155 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –82 °C
Gęstość: 2,0009 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008254
Numer CAS: 7101-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 230-410-7
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II