Siarczek diheksylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-n-hexylsulphide
B22325.14
B22325.22
B22325.14EA
373
PLN
B22325.14
B22325.22
Siarczek diheksylu ≥97%
Siarczek diheksylu
Purity: 97%
CAS No.: 6294-31-1
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S
Formula Weight: 202.40
Flash Point: 116°(241°F)
Refractive Index: 1.4587
Odour: Stench
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1738333
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009528
Formuła:
C₁₂H₂₆S MW: 202.4 g/mol Temp. Wrzenia: 260 °C Temp. topnienia: –28.3 °C Gęstość: 0.849 Temp. Zapłonu: 116 °C (241 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009528 Numer CAS: 6294-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 228-556-1 Jednostka: 3334 ADR: 9 |