Dihexyl disulphide tech. 85%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22568.06
B22568.14
B22568.06EA
312
PLN
B22568.06
B22568.14
Dihexyl disulphide tech. 85%, Technical Grade
Dihexyl disulphide
Purity: 85%
CAS No.: 10496-15-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]2S2
Formula Weight: 234.47
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₂₆S₂ Temp. Wrzenia: 85…86 °C (0,5 mmHg) Gęstość: 0,919 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00027300 Numer CAS: 10496-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 234-022-9 |