Drukuj
Siarczek dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
107247-100ML 107247-5ML
SIAL107247-100MLEA 924 PLN
SIAL107247-100ML SIAL107247-5ML
Siarczek dietylu, Sigma-Aldrich®
Siarczek dietylu
Formuła: C₄H₁₀S
MW: 90.19 g/mol
Temp. Wrzenia: 92
Temp. topnienia: –104 °C
Gęstość: 0.837 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009270
Numer CAS: 352-93-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-526-9
Jednostka: 2375
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03885