Siarczek dietylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 352-93-2
Molecular Formula: CH3CH2SCH2CH3
Formula Weight: 90.19
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4420
Odour: Garlic-like
Melting Point: -104°
Boiling Point: 90-92°
Beilstein Reference: 1696909
Merck Reference: 14,3854
UN No.: 2375
MDL No.: MFCD00009270
Formuła:
C₄H₁₀S Temp. Wrzenia: 90…92 °C Temp. topnienia: –104 °C Gęstość: 0,835 Temp. Zapłonu: –10 °C (14 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009270 Numer CAS: 352-93-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-526-9 Jednostka: 2375 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 14,3854 |