Drukuj
Disiarczek dietylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyldisulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
E26223-100G E26223-25G
SIALE26223-100GEA 461 PLN
SIALE26223-100G SIALE26223-25G
Disiarczek dietylu, Sigma-Aldrich®
Disiarczek dietylu
Formuła: C₄H₁₀S₂
MW: 122.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 152
Temp. topnienia: –101.5 °C
Gęstość: 0.984 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00009266
Numer CAS: 110-81-6
Numer WE (dawny EINECS): 203-805-7
Jednostka: 1993
ADR: 3 III