Disiarczek dietylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyldisulphide
L10065.14
L10065.22
L10065.14EA
431
PLN
L10065.14
L10065.22
Disiarczek dietylu ≥99%
Disiarczek dietylu
Purity: 99%
CAS No.: 110-81-6
Molecular Formula: C4H10S2
Formula Weight: 122.25
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.5060
Odour: Stench
Melting Point: -102°
Boiling Point: 152-154°
Beilstein Reference: 1098273
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009266
Formuła:
C₄H₁₀S₂ MW: 122.26 g/mol Temp. Wrzenia: 152…154 °C Temp. topnienia: –102 °C Gęstość: 0.993 Temp. Zapłonu: 40 °C (104 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009266 Numer CAS: 110-81-6 Numer WE (dawny EINECS): 203-805-7 Jednostka: 1993 |