Siarczek didecylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B22560.09
B22560.18
B22560.09EA
229
PLN
B22560.09
B22560.18
Siarczek didecylu ≥97%
Siarczek didecylu
Purity: 97%
CAS No.: 693-83-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)9]2S
Formula Weight: 314.63
Melting Point: 25-28°
Boiling Point: 217-218°/8mm
MDL No.: MFCD00026542
Formuła:
C₂₀H₄₂S Temp. Wrzenia: 217…218 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 25…28 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00026542 Numer CAS: 693-83-4 Numer WE (dawny EINECS): 211-761-5 |