Drukuj
Siarczek dibutylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W221503-1KG-K W221503-4KG-K W221503-8KG-K
SIALW221503-1KG-KEA 926 PLN
SIALW221503-1KG-K SIALW221503-4KG-K SIALW221503-8KG-K
Siarczek dibutylu, Sigma-Aldrich®
Siarczek dibutylu
Formuła: C₈H₁₈S
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Numer MDL: MFCD00009468
Numer CAS: 544-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-870-5
Jednostka: 3334
ADR: 9,
Klasyfikacja Merck : 12,01626