Drukuj
Siarczek dibutylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
B101796-100ML B101796-500ML
SIALB101796-100MLEA 312 PLN
SIALB101796-100ML SIALB101796-500ML
Siarczek dibutylu, Sigma-Aldrich®
Siarczek dibutylu
Formuła: C₈H₁₈S
MW: 146.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 189
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62
Numer MDL: MFCD00009468
Numer CAS: 544-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-870-5
Jednostka: 3334
ADR: 9
Klasyfikacja Merck : 12,01626