Drukuj
Siarczek dibutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
8.20252.0100EA 258 PLN
8.20252.0100 8.20252.0500 8.20252.0050 8.20252.9025
Siarczek dibutylu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Siarczek dibutylu
Formuła: C₈H₁₈S
Temp. Wrzenia: 189 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009468
Numer CAS: 544-40-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-870-5
Jednostka: 3334
ADR: 9,
Klasyfikacja Merck : 12,01626
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -80 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 188.7 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 26 hPa (80 °C)
Flash Point 62 °C
Refractive Index 1.453 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Butyl sulfide
Hill Formula C8H18S
Chemical Formula CH3(CH2)3S(CH2)3CH3